Beskrivelse
- Optimal integration og udnyttelse af pladsen – med en dybde på 86 cm udnytter V-LINE skabene nu pladsen ved siden af laboratoriesøgskabe og arbejdsbænke, som konventionelle skabe til farlige materialer har efterladt ubrugte
- Brandmodstand på 90 minutter
- Maksimal komfort – vertikal skuffeteknologi giver adgang og synlighed til alle opbevarede beholdere fra begge sider
- Ved et tryk på en knap åbner og lukker de lodrette skuffer automatisk
- Skuffer glider blødt og stille ud af og ind i kabinettet uden yderligere fysiske anstrengelser
- Stopfunktionen på de lodrette skuffer registrerer modstande og eliminerer risikoen for at blive fanget
- Ingen uautoriseret brug - døre aflåselige med cylinderlås og skabe kan integreres af kunden i et eksisterende hovednøglesystem
- Låsestatusindikator (rød/grøn) medfølger
- Altid lukket – seriel automatisk dørlukning efter ca. 60 sekunder med akustisk/visuelt signal før lukning
- Muligt indvendigt udstyr inkluderer højdejusterbare hylder, bundopsamlingsbeholdere og gelændersystemer
- I overensstemmelse med EN 14470-1 og TRGS 510
- Robust konstruktion og lang levetid – ridsefast ydre krop med pulverlakeret overflade
- Ventilation – integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til et teknisk udsugningssystem
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 14470-1, TRGS 510 |
| Konfiguration | 5 x 50 kg stålpladehylder; 1 x 50 kg stålplade indsats; 1 x 13 L stålpladebrønde; 5 x 50 kg stålpladehylder; 1 x 50 kg stålplade indsats; 1 x 13 L stålpladebrønd |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 775 x 701 x 1750 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 860 x 819 x 1966 mm |
| Dør stil | Auto-luk |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af brandfarlige farlige stoffer |
| Bæreevne | 5 x hylder: 50 kg hver, indsatser: 50 kg hver, Bomme: 13 L hver, Maksimal belastning: 240 kg |
| Antal døre | 2 |
| Vægt (metrisk) | 607 kg |
| Farve | Lysegrå |
| Vis mere |