Få mere at vide
BUCHI V-80 Vakuumpumpe
Artikelnummer. 30000635 Shop alle Buchi produkter
Inkluderer:
Vakuumpumpe
Vakuumpumpe, I-180 controller
Vakuumpumpe, I-180-controller, Woulff-flaske
Vakuumpumpe, I-180-controller, Woulff-flaske, sekundær V-kondensator med isolering
Vakuumpumpe, I-180-controller, sekundær V-kondensator med isolering
Vakuumpumpe, I-80 controller
Vakuumpumpe, I-80-controller, Woulff-flaske
Vakuumpumpe, I-80-controller, Woulff-flaske, sekundær V-kondensator med isolering
Vakuumpumpe, I-80-controller, sekundær V-kondensator med isolering
Vakuumpumpe, Woulff flaske
Vakuumpumpe, Woulff-flaske, sekundær V-kondensator med isolering
Vakuumpumpe, sekundær V-kondensator med isolering
Artikelnummer. 30000635
Brand: BUCHI 11V080200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vakuumpumpen V-80 er en kemisk resistent PTFE-membranvakuumpumpe med pladsbesparende design. Det dækker væsentlige behov i vakuumgenerering.
  • Effektiv vakuumkilde til begrænsede budgetter
  • Lille fodaftryk sparer værdifuld laboratorieplads
  • Letvægts og kompakt design med aftageligt bærehåndtag
  • Høj oppetid på grund af lav vedligeholdelse
  • Nøjagtig vakuumregulering takket være valgfri interface
  • Maksimal levetid på grund af robust og stabilt design og integreret ECO2-tilstand
  • Tænd/sluk-reguleret af Interface I-180, optimalt egnet til at arbejde med Rotavapor R-80
  • Inkluderer lyddæmper og 2 m vakuumslange
Tekniske data
Maks. Vakuum 15 mbar
Kontrollere I-180 Controller
Motortype Børsteløs DC
Inkluderer Vakuumpumpe, I-180 controller
Dimensioner (L x B x H) 207 x 185 x 238 mm
Dybde (metrisk) 207 mm
Materiale PTFE
Model- V-80
Støjniveau 32 til 57 dBA
Watt 180 W
Flowhastighed 1,3 m3 /time.
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (metrisk) 238 mm
Samlet længde (metrisk) 207 mm
Samlet bredde (metrisk) 185 mm
Pumpetype Oliefri membranpumpe
Bedømmelse af kabinet IP21
Antal pumpehoveder 2
Applikationer Roterende fordampning
Antal etaper 1
Maksimalt tryk Stuetemperatur
Til brug med (udstyr) Rotationsfordamper
Spænding 100 til 240 V