Få mere at vide
BUCHI V-80 Vakuumpumpe
Shop alle Buchi produkter
Inkluderer:
Vakuumpumpe
Vakuumpumpe, I-180 controller
Vakuumpumpe, I-180-controller, Woulff-flaske
Vakuumpumpe, I-180-controller, Woulff-flaske, sekundær V-kondensator med isolering
Vakuumpumpe, I-180-controller, sekundær V-kondensator med isolering
Vakuumpumpe, I-80 controller
Vakuumpumpe, I-80-controller, Woulff-flaske
Vakuumpumpe, I-80-controller, Woulff-flaske, sekundær V-kondensator med isolering
Vakuumpumpe, I-80-controller, sekundær V-kondensator med isolering
Vakuumpumpe, Woulff flaske
Vakuumpumpe, Woulff-flaske, sekundær V-kondensator med isolering
Vakuumpumpe, sekundær V-kondensator med isolering
Description
- Effektiv vakuumkilde til begrænsede budgetter
- Lille fodaftryk sparer værdifuld laboratorieplads
- Letvægts og kompakt design med aftageligt bærehåndtag
- Høj oppetid på grund af lav vedligeholdelse
- Nøjagtig vakuumregulering takket være valgfri interface
- Maksimal levetid på grund af robust og stabilt design og integreret ECO2-tilstand
- Tænd/sluk-reguleret af Interface I-180, optimalt egnet til at arbejde med Rotavapor R-80
- Inkluderer lyddæmper og 2 m vakuumslange
Specifications
Specifications
| Maks. Vakuum | 15 mbar |
| Kontrollere | I-80 Controller |
| Motortype | Børsteløs DC |
| Inkluderer | Vakuumpumpe, I-80 controller |
| Dimensioner (L x B x H) | 207 x 185 x 238 mm |
| Dybde (metrisk) | 207 mm |
| Materiale | PTFE |
| Model- | V-80 |
| Støjniveau | 32 til 57 dBA |
| Watt | 180 W |
| Show More |