Få mere at vide
BUCHI V-80 Vakuumpumpe
Shop alle Buchi produkter
Inkluderer:
Vakuumpumpe
Vakuumpumpe, I-180 controller
Vakuumpumpe, I-180-controller, Woulff-flaske
Vakuumpumpe, I-180-controller, Woulff-flaske, sekundær V-kondensator med isolering
Vakuumpumpe, I-180-controller, sekundær V-kondensator med isolering
Vakuumpumpe, I-80 controller
Vakuumpumpe, I-80-controller, Woulff-flaske
Vakuumpumpe, I-80-controller, Woulff-flaske, sekundær V-kondensator med isolering
Vakuumpumpe, I-80-controller, sekundær V-kondensator med isolering
Vakuumpumpe, Woulff flaske
Vakuumpumpe, Woulff-flaske, sekundær V-kondensator med isolering
Vakuumpumpe, sekundær V-kondensator med isolering
Beskrivelse
- Effektiv vakuumkilde til begrænsede budgetter
- Lille fodaftryk sparer værdifuld laboratorieplads
- Letvægts og kompakt design med aftageligt bærehåndtag
- Høj oppetid på grund af lav vedligeholdelse
- Nøjagtig vakuumregulering takket være valgfri interface
- Maksimal levetid på grund af robust og stabilt design og integreret ECO2-tilstand
- Tænd/sluk-reguleret af Interface I-180, optimalt egnet til at arbejde med Rotavapor R-80
- Inkluderer lyddæmper og 2 m vakuumslange
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 15 mbar |
| Kontrollere | Interface I-180 |
| Inkluderer | Vakuumpumpe, sekundær V-kondensator med isolering |
| Flowhastighed | 1,3 m3 /time. |
| Pumpetype | Oliefri membranpumpe |
| Applikationer | Roterende fordampning |
| Maksimalt tryk | Stuetemperatur |
| Spænding | 100 til 240 V |