Få mere at vide
BUCHI V-300 vakuumpumpe
Shop alle Buchi produkter
Inkluderer:
Sekundær kondensator
Sekundær kuldefælde kondensator
Woulff flaske, sekundær kondensator, I-300 Pro interface
Woulff flaske, sekundær kondensator, I-300 interface
Woulff flaske, sekundær kuldefælde kondensator
Woulff flaske, sekundær kuldefælde kondensator, I-300 Pro interface
Woulff flaske, sekundær kuldefælde kondensator, I-300 interface
Maks. Vakuum:
5 mbar
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Støjsvag drift takket være hastighedsregulering
- Uovervåget drift i kombination med Interface I-300 / I-300 Pro kombineret med valgfri niveausensor til sekundær kondensator, der advarer om potentielt overløb af modtagekolben
- Høj kemikalieresistens på grund af materialer af høj kvalitet
- Øget levetid takket være hastighedsstyret drift i forbindelse med det valgfrie Interface I-300 / I-300 Pro
- Nem visuel detektering af kondensat og partikler på grund af transparent frontpanel
- Problemfri plug and play integration i:
- Et hastighedsstyret vakuumsystem med Interface I-300 / I-300 Pro
- En fuldautomatisk BUCHI Rotavapor R-300 system inklusive alle procesparametre
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 5 mbar |
| Kontrollere | I-300 Interface |
| Inkluderer | Woulff flaske, sekundær kuldefælde kondensator |
| Flowhastighed | 1,8 m³/t |
| Pumpetype | Membranpumpe |
| Bedømmelse af kabinet | IP20 |
| Applikationer | Evakueringsdestillationsapparater, vakuumfiltrering, vakuumtørreskabe, tørreovne |
| Maksimalt tryk | 2 bar |
| Til brug med (udstyr) | I-300 / I-300 Pro og R-300 |
| Spænding | 100/240 V |