Få mere at vide
BUCHI V-300 vakuumpumpe
Artikelnummer. 15531280 Shop alle Buchi produkter
Inkluderer:
Sekundær kondensator
Sekundær kuldefælde kondensator
Woulff flaske, sekundær kondensator, I-300 Pro interface
Woulff flaske, sekundær kondensator, I-300 interface
Woulff flaske, sekundær kuldefælde kondensator
Woulff flaske, sekundær kuldefælde kondensator, I-300 Pro interface
Woulff flaske, sekundær kuldefælde kondensator, I-300 interface
Maks. Vakuum:
5 mbar
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15531280
Brand: BUCHI 11V300020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En støjsvag og kemisk resistent PTFE membranpumpe. Den er optimalt egnet til at arbejde med I-300 / I-300 Pro-controllere til Rotavapors og parallelle fordampere SyncorePlus og Multivapor .
  • Støjsvag drift takket være hastighedsregulering
  • Uovervåget drift i kombination med Interface I-300 / I-300 Pro kombineret med valgfri niveausensor til sekundær kondensator, der advarer om potentielt overløb af modtagekolben
  • Høj kemikalieresistens på grund af materialer af høj kvalitet
  • Øget levetid takket være hastighedsstyret drift i forbindelse med det valgfrie Interface I-300 / I-300 Pro
  • Nem visuel detektering af kondensat og partikler på grund af transparent frontpanel
  • Problemfri plug and play integration i:
    • Et hastighedsstyret vakuumsystem med Interface I-300 / I-300 Pro
    • En fuldautomatisk BUCHI Rotavapor R-300 system inklusive alle procesparametre
Tekniske data
Maks. Vakuum 5 mbar
Kontrollere Manual Vacuum Control
Inkluderer Sekundær kuldefælde kondensator
Flowhastighed 1,8 m³/t
Pumpetype Membranpumpe
Bedømmelse af kabinet IP20
Applikationer Evakueringsdestillationsapparater, vakuumfiltrering, vakuumtørreskabe, tørreovne
Maksimalt tryk 2 bar
Til brug med (udstyr) I-300 / I-300 Pro og R-300
Spænding 100/240 V