Få mere at vide
BUCHI V-300 vakuumpumpe
Shop alle Buchi produkter
Inkluderer:
Vakuumpumpe V-300, I-300 Pro Interface med Woulff-flaske
Vakuumpumpe V-300, Woulff flaske
Vakuumpumpe V-300, Woulff flaske, I-300 interface
Vakuumpumpe V-300, Woulff-flaske (uden interface) og sekundær kondensator med isolering
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Støjsvag drift takket være hastighedsregulering
- Uovervåget drift i kombination med Interface I-300 / I-300 Pro kombineret med valgfri niveausensor til sekundær kondensator, der advarer om potentielt overløb af modtagekolben
- Høj kemikalieresistens på grund af materialer af høj kvalitet
- Øget levetid takket være hastighedsstyret drift i forbindelse med det valgfrie Interface I-300 / I-300 Pro
- Nem visuel detektering af kondensat og partikler på grund af transparent frontpanel
- Problemfri plug and play integration i:
- Et hastighedsstyret vakuumsystem med Interface I-300 / I-300 Pro
- En fuldautomatisk BUCHI Rotavapor R-300 system inklusive alle procesparametre
Certificeringer
CE/CSA/CUS
garanti
1 år
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 5 mbar (±2 mbar) |
| Kontrollere | Manual |
| Inkluderer | Vakuumpumpe V-300, Woulff-flaske (uden interface) og sekundær kondensator med isolering |
| Materiale | PTFE |
| Flowhastighed | 1,8 m3 /time. |
| Pumpetype | Membranpumpe |
| Spænding | 100 til 240 V |