Få mere at vide
BUCHI V-300 vakuumpumpe
Artikelnummer. 15435885 Shop alle Buchi produkter
Inkluderer:
Vakuumpumpe V-300, I-300 Pro Interface med Woulff-flaske
Vakuumpumpe V-300, Woulff flaske
Vakuumpumpe V-300, Woulff flaske, I-300 interface
Vakuumpumpe V-300, Woulff-flaske (uden interface) og sekundær kondensator med isolering
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15435885
Brand: BUCHI 11V300100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En støjsvag og kemisk resistent PTFE membranpumpe. Den er optimalt egnet til at arbejde med I-300 / I-300 Pro-controllere til Rotavapors og parallelle fordampere SyncorePlus og Multivapor .
  • Støjsvag drift takket være hastighedsregulering
  • Uovervåget drift i kombination med Interface I-300 / I-300 Pro kombineret med valgfri niveausensor til sekundær kondensator, der advarer om potentielt overløb af modtagekolben
  • Høj kemikalieresistens på grund af materialer af høj kvalitet
  • Øget levetid takket være hastighedsstyret drift i forbindelse med det valgfrie Interface I-300 / I-300 Pro
  • Nem visuel detektering af kondensat og partikler på grund af transparent frontpanel
  • Problemfri plug and play integration i:
    • Et hastighedsstyret vakuumsystem med Interface I-300 / I-300 Pro
    • En fuldautomatisk BUCHI Rotavapor R-300 system inklusive alle procesparametre
Certificeringer
CE/CSA/CUS
garanti
1 år
Tekniske data
Maks. Vakuum 5 mbar (±2 mbar)
Kontrollere Manual
Inkluderer Vakuumpumpe V-300, Woulff flaske
Materiale PTFE
Flowhastighed 1,8 m³/t
Pumpetype Membranpumpe
Applikationer Rotationsfordampning
Spænding 100 til 240 V