Beskrivelse
- Kemisk resistent PTFE membranpumpe
- Problemfrplug & play-integration med I-300/I-300 Pro Interface og det fuldautomatiske Rotavapor R-300 System
- Forurenende stoffer kan let ses gennem gennemsigtigt frontpanel
- Uovervåget drift i kombination med Interface I-300/I-300 Pro
- Valgfri niveausensor til sekundær kondensator advarer om potentielt overløb af modtagekolben
- Høj kemikalieresistens på grund af materialer af høj kvalitet
- Støjsvag drift og forlænget levetid takket være hastighedsstyret drift i forbindelse med det valgfri Interface I-300/I-300 Pro
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 5 mbar (±2 mbar) |
| Inkluderer | Vakuumslange, strømkabel, lyddæmper, slangeforbindelsessæt, mini-DIN kommunikationskabel, membranværktøj (til at fastgøre og fjerne membran) |
| Motorhastighed | 1500 rpm maks. |
| Certificeringer/compliance | CE / CSA / CUS |
| Elektriske krav | 100/240 V 50/60 Hz |
| Oversigt | Buchi V-300 vakuumpumpe, enkeltstående |
| Dybde (metrisk) | 321 mm |
| Materiale | PTFE |
| Model- | 11V300000 |
| Støjniveau | 32 til 57 dBA (afhængig af driftstilstand); 32 dBA: med 10 % belastning (normal); 57 dBA: med 100 % belastning |
| Vis mere |