Få mere at vide
BUCHI V-180 Vakuumpumpe
Artikelnummer. 30000617 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Inkluderer:
Vakuumpumpe
Vakuumpumpe, I-180 controller
Vakuumpumpe, I-180-controller, Woulff-flaske
Vakuumpumpe, I-180-controller, Woulff-flaske, sekundær V-kondensator med isolering
Vakuumpumpe, I-180-controller, sekundær V-kondensator med isolering
Vakuumpumpe, I-80 controller
Vakuumpumpe, I-80-controller, Woulff-flaske
Vakuumpumpe, I-80-controller, Woulff-flaske, sekundær V-kondensator med isolering
Vakuumpumpe, I-80-controller, sekundær V-kondensator med isolering
Vakuumpumpe, Woulff flaske
Vakuumpumpe, Woulff-flaske, sekundær V-kondensator med isolering
Vakuumpumpe, sekundær V-kondensator med isolering
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
30000617 Vakuumpumpe
30000613 Vakuumpumpe, sekundær V-kondensator med isolering
30000640 Vakuumpumpe, Woulff flaske
30000623 Vakuumpumpe, Woulff-flaske, sekundær V-kondensator med isolering
30000631 Vakuumpumpe, I-80 controller
30000636 Vakuumpumpe, I-80-controller, sekundær V-kondensator med isolering
30000650 Vakuumpumpe, I-80-controller, Woulff-flaske
30000624 Vakuumpumpe, I-80-controller, Woulff-flaske, sekundær V-kondensator med isolering
30000618 Vakuumpumpe, I-180 controller
30000630 Vakuumpumpe, I-180-controller, sekundær V-kondensator med isolering
30000698 Vakuumpumpe, I-180-controller, Woulff-flaske
30000694 Vakuumpumpe, I-180-controller, Woulff-flaske, sekundær V-kondensator med isolering
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 30000617 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11V180000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vakuumpumpen V-180 er en kemisk resistent PTFE-membranvakuumpumpe med pladsbesparende design. Det dækker væsentlige behov i vakuumgenerering.
  • Effektiv vakuumkilde til begrænsede budgetter
  • Lille fodaftryk sparer værdifuld laboratorieplads
  • Letvægts og kompakt design med aftageligt bærehåndtag
  • Høj oppetid på grund af lav vedligeholdelse
  • Nøjagtig vakuumregulering takket være valgfri interface
  • Maksimal levetid på grund af robust og stabilt design og integreret ECO2-tilstand
  • Tænd/sluk-reguleret af Interface I-180, optimalt egnet til at arbejde med Rotavapor R-80
  • Inkluderer lyddæmper og 2 m vakuumslange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 10 mbar
Kontrollere Interface I-180
Motortype Børsteløs DC
Inkluderer Vakuumpumpe
Dimensioner (L x B x H) 207 x 185 x 238 mm
Dybde (metrisk) 207 mm
Materiale PTFE
Model- V-180
Støjniveau 32 til 57 dBA
Watt 180 W
Flowhastighed 1,5 m3 /time.
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (metrisk) 238 mm
Samlet længde (metrisk) 207 mm
Samlet bredde (metrisk) 185 mm
Pumpetype Oliefri membranpumpe
Bedømmelse af kabinet IP21
Antal pumpehoveder 2
Applikationer Roterende fordampning
Antal etaper 1
Maksimalt tryk Stuetemperatur
Til brug med (udstyr) Rotationsfordamper
Spænding 100 til 240 V