Få mere at vide
UVP UVP XX-15 eksponeringsstativ
Til brug med (udstyr):
Model XX-15 bænklampe
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- XX-15 lampemodeller kan fastgøres til eksponeringsstativet til eksponering af materialer for ultraviolet
- Hylden kan justeres til forskellige niveauer for at indstille afstanden fra UV-kilden
Tekniske data
Tekniske data
| Dybde (engelsk) | 6 tommer |
| Dybde (metrisk) | 152.4 mm |
| Til brug med (udstyr) | Model XX-15 bænklampe |
| Højde (engelsk) | 13 tommer |
| Højde (metrisk) | 330.2 mm |
| Emballagemængde | 1 stk. |
| Bredde (engelsk) | 20 tommer |
| Bredde (metrisk) | 508 mm |
| Produkttype | Eksponeringsstativ |