Få mere at vide
UVP UVX Radiometer: UVX-31 Sensor
Artikelnummer. 11876912
Skift visning
Bølgelængde:
302nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bølgelængde Pakningsstørrelse
11876912 302nm Hver
1 options
Artikelnummer. 11876912 Leverandør UVP Leverandørnr. 97001604
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Digitalt UVX-radiometer tilsluttes en af de tre udskiftelige sensorer (sælges separat) for at måle 254nm, 365nm eller 302nm UV-bølgelængder
  • UVX's rækkeviddekontakt giver valg mellem tre intensitetsområder: 0 til 20 mW/ cm2 , 0 til 2000 mikroW/ cm2 og 0 til 200 mikroW/ cm2
  • En port til tilslutning af en kortoptager (medfølger ikke) giver mulighed for kontinuerlig overvågning
  • Konverteringshastighed: 2,8 aflæsninger/sekund
  • Display: 3,5 cifret LCD
  • Nøjagtighed:± 2 %
  • Sensorernes nøjagtighed:± 5 % (inkl NIST standard)
  • Dimensioner: 6,2 L x 3,6 W x 2 in.H (157 x 91 x 51 mm)
UVX-radiometer : Drevet af et 9-volts batteri i op til 120
timer 10:1 dæmper : Forlænger læseområdet op til 200mW/cm 2
Sensorer sælges separat.
Kvalitetskontrol
Tekniske data
Type UVX-31 sensor
Til brug med (udstyr) UVX radiometer UVP97001502
Bølgelængde 302nm