Få mere at vide
UVP UV-blokerende briller
Artikelnummer. 12324749
Skift visning
Linse materiale:
Plast
Polycarbonat
Produkttype:
Beskyttelsesbriller
UVC-303 briller
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linse materiale Produkttype unitSize
12324749 Polycarbonat UVC-303 briller Hver
12314789 Plast Beskyttelsesbriller Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 12324749 Leverandør UVP Leverandørnr. 98000201
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Designet til at blokere ultraviolet stråling på 254 til 365 nm samt langbølget blå dis. UVP™ UV-blokerende briller giver optimal kontrast i synet og mindsker øjentræthed med briller, beskyttelsesbriller og ansigtsskærme, der minimerer øjne og ansigts UV-eksponering.
  • Designet til at blokere ultraviolet stråling på 254 til 365 nm samt langbølget blå dis
  • Giver optimal kontrast ved visning og mindsker øjentræthed
UVC-303 briller
  • Fremstillet af slagfast polycarbonat
  • Top- og sideskjolddesign
  • Dimensioner: 51x 152 mm (2x 6 tommer)
Overholdelse
Goggles og Faceshield overholder ANSI-Z87.1 1986-specifikationerne for øjen- og ansigtsbeskyttelsesanordninger
garanti
Et års garanti for reparation eller udskiftning
Tekniske data
Certificeringer/compliance Overholder ANSI Z87,1; NIOSH
Linsebelægning UV-behandlet
Produkttype UVC-303 briller
Til brug med (udstyr) UV-blokerende ansigtsskærm
Linse materiale Polycarbonat
  • For eksponeringsperioder længere end otte timer eller for ultraviolet bølgelængde-emis-
  • andre sioner end 254nm til 365nm, se dokument HSM 73-11009 Kriterier for en anbefalet standard ... Erhvervsmæssig eksponering for ultraviolet stråling udgivet af det amerikanske departement for sundhed, uddannelse og velfærd.
  • Briller er designet til at beskytte øjne, ansigt og/eller neck. Man skal sørge for at beskytte andre dele af kroppen mod alvorlige forbrændinger af huden forbundet med kortbølget UV-stråling. Undgå at skinne ultraviolet lampe på reflekterende overflader. Bær beskyttelsestøj og hudcreme.