Få mere at vide
UVP UV-blokerende briller
Beskrivelse
- Designet til at blokere ultraviolet stråling på 254 til 365 nm samt langbølget blå dis
- Giver optimal kontrast ved visning og mindsker øjentræthed
- Fremstillet af specielt formuleret plastik, der giver optimal kontrast og mindsker øjentræthed
- Letvægtsdesign og fleksibel gummitrip for behageligt at have på
- Luftventiler
- Dimensioner: 76x 210 mm (3x 6 tommer)
Overholdelse
Goggles og Faceshield overholder ANSI-Z87.1 1986-specifikationerne for øjen- og ansigtsbeskyttelsesanordninger
garanti
Et års garanti for reparation eller udskiftning
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttelsesbriller |
| Linse materiale | Plast |
- For eksponeringsperioder længere end otte timer eller for ultraviolet bølgelængde-emis-
- andre sioner end 254nm til 365nm, se dokument HSM 73-11009 Kriterier for en anbefalet standard ... Erhvervsmæssig eksponering for ultraviolet stråling udgivet af det amerikanske departement for sundhed, uddannelse og velfærd.
- Briller er designet til at beskytte øjne, ansigt og/eller neck. Man skal sørge for at beskytte andre dele af kroppen mod alvorlige forbrændinger af huden forbundet med kortbølget UV-stråling. Undgå at skinne ultraviolet lampe på reflekterende overflader. Bær beskyttelsestøj og hudcreme.