Få mere at vide
UVP UV visningsskabe
Artikelnummer. p-8010292
Model-:
C-65
C-70G
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11798201
Brand: UVP 95002005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse visningsskabe til en række applikationer såsom ikke-destruktiv testning, dokumentverifikation og tyndtlagskromatografi. UVP™ UV-visningsskabe har et aftageligt bundpanel, så kabinettet kan placeres over store prøver eller en transilluminator.
  • Blødt gummi viewport inkluderer et kontrastkontrolfilter.
  • Kontrolkontakter er bekvemt placeret til at vælge en af UV-bølgelængderne eller det indvendige hvide lys
  • Nem adgang til skabets indre er via gardinet, som også blokerer for omgivende lys
  • C-70G Chromato-Vue Kabinettet inkluderer to hver af 15-watt kortbølge- og langbølgede UV-rør monteret på den ene side af kabinettet
  • Model C-71 ligner C-70G, men har fire 15-watt langbølgede UV-rør på den ene side af enheden
  • 254nm og 365nm UV-rørene i C-75 er placeret på to sider af kabinettet og giver ensartet UV-belysning til fluorescensundersøgelser
  • Fremstillet af letvægtsplastik
Tekniske data
Spænding 230V
Dybde (metrisk) 400mm
Højde (metrisk) 330mm
Bølgelængde 254-365nm
Bredde (metrisk) 594mm
Model- C-70G
Rækkevidde 254-365nm
Emballagemængde 1 Pakke
Til brug med (applikation) Tyndtlagskromatografi, ikke-destruktiv testning, inspektion, mineralogi, fluorescens
Produkttype UV-kammer