Få mere at vide
UVP UV visningsskabe
Model-:
C-65
C-70G
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Blødt gummi viewport inkluderer et kontrastkontrolfilter.
- Kontrolkontakter er bekvemt placeret til at vælge en af UV-bølgelængderne eller det indvendige hvide lys
- Nem adgang til skabets indre er via gardinet, som også blokerer for omgivende lys
- C-70G Chromato-Vue Kabinettet inkluderer to hver af 15-watt kortbølge- og langbølgede UV-rør monteret på den ene side af kabinettet
- Model C-71 ligner C-70G, men har fire 15-watt langbølgede UV-rør på den ene side af enheden
- 254nm og 365nm UV-rørene i C-75 er placeret på to sider af kabinettet og giver ensartet UV-belysning til fluorescensundersøgelser
- Fremstillet af letvægtsplastik
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 230V |
| Dybde (metrisk) | 400mm |
| Højde (metrisk) | 330mm |
| Bølgelængde | 254-365nm |
| Bredde (metrisk) | 594mm |
| Model- | C-70G |
| Rækkevidde | 254-365nm |
| Emballagemængde | 1 Pakke |
| Til brug med (applikation) | Tyndtlagskromatografi, ikke-destruktiv testning, inspektion, mineralogi, fluorescens |
| Produkttype | UV-kammer |