Få mere at vide
UVP C-15G Mini Chromato-Vue™ UV udsigtsskab
Beskrivelse
- Designet med metalbund og plastik top
- Inkluderer en UVGL-58 UV-lampe
- Skabets bundpanel er aftageligt
- Lampen sidder tæt på toppen af skabet
- Et kontrastkontrolfilter absorberer UV-energi og beskytter øjnene
- Blødt gummiudsigtsport giver et behageligt visningsområde med plads til briller
- Let adgangsgardin blokerer eksternt lys fra skabets indre
- Lamper til øvrige miniskabe bestilles separat
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 230 V |
| Dybde (metrisk) | 229mm |
| Højde (metrisk) | 305mm |
| Bredde (metrisk) | 267mm |
| Model- | C-15G |
| Emballagemængde | 1 Pakke |
| Til brug med (applikation) | Mineralogi, laboratoriefluorescens, sterilisering, feltundersøgelse |
| Produkttype | UV-skab |