Få mere at vide
UVP PhotoDoc-It™ Billedbehandlingssystemer
Artikelnummer. 11798356
Skift visning
Model-:
LM-20
LM-26
M20V
PhotoDoc-It 70
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- unitSize
11798356 LM-26 Hver
11768356 M20V Hver
12812969 PhotoDoc-It 70 Hver
11778356 LM-20 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11798356 Leverandør UVP Leverandørnr. 97027414
Tag, print og gem farvebilleder til grundlæggende geldokumentation med dette kompakte, økonomiske laboratoriesystem. UVP™ PhotoDoc-It™ Billedbehandlingssystemer giver en billig billedbehandlingsløsning uden behov for film.
  • Det digitale farvekamera har en opløsning på 10 megapixel - brugeren kan se billeder direkte på kameraet eller den (valgfri) farve LCD-skærm.
  • Den lette metalhætte giver et kompakt mørkerumsmiljø.
  • Billeder gemmes på kameraets hukommelseskort eller udskrives øjeblikkeligt som 4x6 tommer. Lavpris, farveprint ved hjælp af budgetfotoprinteren inkluderet.
  • An Ethidium™ Bromidfilter til fluorescerende farvede geler (580 til 630nm) er inkluderet inde i emhætten og kan udskiftes til andre filtertyper.
  • En kombinationslås sikrer kameraet til mørkerummet. LCD vist på billedet er valgfrit tilbehør. Dimensioner: 337 mm x 241 mm x 432 mm PhotoDoc-It system er en meget billig løsning til optagelse, udskrivning og lagring af farvebilleder til grundlæggende geldokumentation uden behov for film.
Tekniske data
Spænding 230V
Dybde (metrisk) 241mm
Filtertype EtBr Rød
Pixel størrelse 16 MP
Højde (metrisk) 432mm
Bølgelængde 302-365nm
Bredde (metrisk) 337mm
Model- LM-26
Rækkevidde 302-365nm
Emballagemængde 1 Pakke
Printer inkluderet Ja
Kamera type DigiCam 70
Til brug med (applikation) Gel billeddannelse, kolorimetrisk billeddannelse, fluorescens
Produkttype Billedbehandlingssystem