Få mere at vide
UVP PhotoDoc-It™ Billedbehandlingssystemer
Artikelnummer. 11778356
Model-:
LM-20
LM-26
M20V
PhotoDoc-It 70
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11778356
Brand: UVP 97027408
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tag, print og gem farvebilleder til grundlæggende geldokumentation med dette kompakte, økonomiske laboratoriesystem. UVP™ PhotoDoc-It™ Billedbehandlingssystemer giver en billig billedbehandlingsløsning uden behov for film.
  • Det digitale farvekamera har en opløsning på 10 megapixel - brugeren kan se billeder direkte på kameraet eller den (valgfri) farve LCD-skærm.
  • Den lette metalhætte giver et kompakt mørkerumsmiljø.
  • Billeder gemmes på kameraets hukommelseskort eller udskrives øjeblikkeligt som 4x6 tommer. Lavpris, farveprint ved hjælp af budgetfotoprinteren inkluderet.
  • An Ethidium™ Bromidfilter til fluorescerende farvede geler (580 til 630nm) er inkluderet inde i emhætten og kan udskiftes til andre filtertyper.
  • En kombinationslås sikrer kameraet til mørkerummet. LCD vist på billedet er valgfrit tilbehør. Dimensioner: 337 mm x 241 mm x 432 mm PhotoDoc-It system er en meget billig løsning til optagelse, udskrivning og lagring af farvebilleder til grundlæggende geldokumentation uden behov for film.
Tekniske data
Spænding 230V
Dybde (metrisk) 241mm
Filtertype EtBr Rød
Pixel størrelse 16 MP
Højde (metrisk) 432mm
Bølgelængde 302-365nm
Bredde (metrisk) 337mm
Model- LM-20
Rækkevidde 302-365nm
Emballagemængde 1 Pakke
Printer inkluderet Ja
Kamera type DigiCam 70
Til brug med (applikation) Gel billeddannelse, kolorimetrisk billeddannelse, fluorescens
Produkttype Billedbehandlingssystem