Få mere at vide
UVP Ultra Violet Product™ EL-serien UV-lamper
Artikelnummer. p-8582003
Bølgelængde:
254 nm
365 nm
365/302 nm
365/302/254 nm (et rør hver)
Watt:
4 W
6 W
8 W
Strømstyrke:
0,16 A
0,32 A
Dimensioner (L x B x H):
249 x 64 x 97 mm
302 x 64 x 97 mm
376 x 64 x 97 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11768251
Brand: UVP Ultra Violet Product™ 95026602
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ensartet og intens kilde til ultraviolet lys. UVP Ultra Violet Product™ EL-seriens UV-lamper udsender en af tre UV-bølgelængder eller hvidt lys i 4W, 6W og 8W konfigurationer.
  • Robust design er fremragende til høj brug.
  • Lamperne er lette for let at holde eller placer lampen i stativet eller skabet for håndfri betjening.
  • Den indbyggede reflektor forbedrer UV-belysning.
  • Tre tilgængelige UV-bølgelængder: 254nm, 302nm, 365nm.
  • Tre watt-konfigurationer: 4W, 6W, 8W.
  • Tilgængelige modeller inkluderer 254nm kortbølge, 365nm langbølge eller en kombination af UV-bølgelængder eller UV og hvidt lys versioner.
  • Grundkonfigurationen tilbyder et UV- og et hvidt lysrør -- fordelen ved hvidt lys eller UV-belysning fra én enhed.
  • Brug hvidt lys, når du arbejder med materialer i et svagt oplyst område.
  • Twin modeller har to rør af samme bølgelængde eller 2UV™ Modeller bruger to forskellige bølgelængder.
  • De 3UV™ Modellen fås kun i en otte watt lampe, giver tre UV-bølgelængder i en lampe. Ingen anden lampe tilbyder denne alsidighed. Skift nemt mellem de tre bølgelængder (langbølge-, kortbølge- og mellemtone-UV), som din applikation kræver.
  • Kan bruges sammen med den universelle J138 lampestand.
  • 4W-modeller kan bruges med C-10E kabinettet til at se materialer i mørkerumsmiljøer.
  • 8W lamper kan bruges sammen med C-65 kabinettet.
  • NOTE:
    • Selvom manualen henviser til mellemtone-UV-bølgebåndet som 302nm, henviser andre til dette område som 300nm eller 312nm.
    • Det spektrale output af alle disse områder er det samme.
  • FORSIGTIGHED:
    • Kortbølget og mellemtone UV-stråling vil forårsage skade på ubeskyttede øjne og hud.
    • Før du betjener en enhed, skal du sørge for, at alt personale i området er ordentligt beskyttet.
    • UV-blokerende øjentøj bør også bæres.
    • Analytik Jena™ har en komplet serie af UV-blokerende briller: Briller, beskyttelsesbriller og ansigtsskærm designet til dette formål
Tekniske data
Spænding 230 V
Watt 4 W
Bølgelængde 254 nm
Strømstyrke 0,16 A
Dimensioner (L x B x H) 249 x 64 x 97 mm
Elektriske krav 4 W, 230 V, 50/60 Hz
Hertz 50/60 Hz
Model- Et rør hver
Produkttype UV lampe