Få mere at vide
UVP Ultra Violet Product™ EL-serien UV-lamper
Beskrivelse
- Robust design er fremragende til høj brug.
- Lamperne er lette for let at holde eller placer lampen i stativet eller skabet for håndfri betjening.
- Den indbyggede reflektor forbedrer UV-belysning.
- Tre tilgængelige UV-bølgelængder: 254nm, 302nm, 365nm.
- Tre watt-konfigurationer: 4W, 6W, 8W.
- Tilgængelige modeller inkluderer 254nm kortbølge, 365nm langbølge eller en kombination af UV-bølgelængder eller UV og hvidt lys versioner.
- Grundkonfigurationen tilbyder et UV- og et hvidt lysrør -- fordelen ved hvidt lys eller UV-belysning fra én enhed.
- Brug hvidt lys, når du arbejder med materialer i et svagt oplyst område.
- Twin modeller har to rør af samme bølgelængde eller 2UV™ Modeller bruger to forskellige bølgelængder.
- De 3UV™ Modellen fås kun i en otte watt lampe, giver tre UV-bølgelængder i en lampe. Ingen anden lampe tilbyder denne alsidighed. Skift nemt mellem de tre bølgelængder (langbølge-, kortbølge- og mellemtone-UV), som din applikation kræver.
- Kan bruges sammen med den universelle J138 lampestand.
- 4W-modeller kan bruges med C-10E kabinettet til at se materialer i mørkerumsmiljøer.
- 8W lamper kan bruges sammen med C-65 kabinettet.
- NOTE:
- Selvom manualen henviser til mellemtone-UV-bølgebåndet som 302nm, henviser andre til dette område som 300nm eller 312nm.
- Det spektrale output af alle disse områder er det samme.
- FORSIGTIGHED:
- Kortbølget og mellemtone UV-stråling vil forårsage skade på ubeskyttede øjne og hud.
- Før du betjener en enhed, skal du sørge for, at alt personale i området er ordentligt beskyttet.
- UV-blokerende øjentøj bør også bæres.
- Analytik Jena™ har en komplet serie af UV-blokerende briller: Briller, beskyttelsesbriller og ansigtsskærm designet til dette formål
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 230 V |
| Watt | 6 W |
| Bølgelængde | 254 nm |
| Strømstyrke | 0,32 A |
| Dimensioner (L x B x H) | 302 x 64 x 97 mm |
| Elektriske krav | 6 W, 230 V, 50/60 Hz |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Model- | To rør |
| Produkttype | UV lampe |