Få mere at vide
UVP Standard Mercury Pen-Ray Modeller
Artikelnummer. 11739074
Skift visning
Bølgelængde:
254 nm
365 nm
Diameter (metrisk) linse:
6,5 mm
9,5 mm
Diameter (metrisk):
9,5 mm
12,7 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bølgelængde Diameter (metrisk) linse Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11739074 254 nm 9,5 mm 12,7 mm Hver
11709074 254 nm 6,5 mm 9,5 mm Hver
11719074 365 nm 9,5 mm 9,5 mm Hver
11729074 365 nm 6,5 mm 9,5 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11739074 Leverandør UVP Leverandørnr. 90000401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5101.35 DKK
    3674.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 1427.18 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Kræver
16 tommer (41 cm) ledning og standard 2-benet stik forbinder lampe til separat transformatorstrømforsyning (medfølger ikke—
Håndholdte kviksølvgasudladningslamper med lavt tryk er ideelle til små åbninger, der kræver spektroskopisk bølgelængdekalibrering, sterilisering, UV-hærdning eller fluorescensdetektion.
Håndholdte lavtryks UV-lamper
  • Ideel til indsættelse i små åbninger til spektroskopisk bølgelængdekalibrering, sterilisering, UV-hærdning eller fluorescensdetektion
  • Arbejd ved lavere temperaturer og intensiteter, og leverer stabilt højt output op til 5000 timer.
  • Brug lavtryks, kviksølvgasformige udladningslamper med dobbeltboret kvartskonstruktion
  • Elektroderne er placeret på enden for nem installation
  • Relativ intensitet ved 3/4 tomme afstand (1,9 cm): 4400 μw/cm 2
  • Bølgelængde: 254nm
Tekniske data
Spænding 800 V
Bølgelængde 254 nm
Diameter (metrisk) 12,7 mm
Diameter (metrisk) linse 9,5 mm
Til brug med (applikation) Til indsættelse i små åbninger til spektroskopisk bølgelængdekalibrering, sterilisering, UV-hærdning eller fluorescensdetektion
Længde (engelsk) 4-3/4 tommer.
Længde (metrisk) 120.6 mm
Lysintensitet 1213μ W/ cm2 , 365nm ved 3/4 tommer. (1,9 cm), med 20mA AC lampestrøm
Nødvendigt tilbehør 16 tommer (41 cm) ledning og standard 2-benet stik
Produkttype Mercury lampe