Få mere at vide
UVP Standard Mercury Pen-Ray Modeller
Artikelnummer. 11729074
Bølgelængde:
254 nm
365 nm
Diameter (metrisk) linse:
6,5 mm
9,5 mm
Diameter (metrisk):
9,5 mm
12,7 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11729074
Brand: UVP 90002001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
16 tommer (41 cm) ledning og standard 2-benet stik forbinder lampe til separat transformatorstrømforsyning (medfølger ikke—
Håndholdte kviksølvgasudladningslamper med lavt tryk er ideelle til små åbninger, der kræver spektroskopisk bølgelængdekalibrering, sterilisering, UV-hærdning eller fluorescensdetektion.
Håndholdte lavtryks UV-lamper
  • Ideel til indsættelse i små åbninger til spektroskopisk bølgelængdekalibrering, sterilisering, UV-hærdning eller fluorescensdetektion
  • Arbejd ved lavere temperaturer og intensiteter, og leverer stabilt højt output op til 5000 timer.
  • Brug lavtryks, kviksølvgasformige udladningslamper med dobbeltboret kvartskonstruktion
  • Elektroderne er placeret på enden for nem installation
  • Relativ intensitet ved 3/4 tomme afstand (1,9 cm): 4400 μw/cm 2
  • Bølgelængde: 254nm
Tekniske data
Spænding 800 V
Bølgelængde 365 nm
Diameter (metrisk) 9,5 mm
Diameter (metrisk) linse 6,5 mm
Til brug med (applikation) Til indsættelse i små åbninger til spektroskopisk bølgelængdekalibrering, sterilisering, UV-hærdning eller fluorescensdetektion
Længde (engelsk) 4-3/4 tommer.
Længde (metrisk) 120.6 mm
Lysintensitet 1213μ W/ cm2 , 365nm ved 3/4 tommer. (1,9 cm), med 20mA AC lampestrøm
Nødvendigt tilbehør 16 tommer (41 cm) ledning og standard 2-benet stik
Produkttype Mercury lampe