Få mere at vide
UVP Skjolde til Pen-Ray™ Lamper
Beskrivelse
Til styring eller ændring af emissionsoutput af 11SC-1 lampen (UVP90 001 201)
- Skjold A har en 0,04 tommer. ID-hul til en punktlignende kilde
- Skjold B har et vindue på 0,31 x 0,63 tommer
- Shield C har et vindue på 0,19 x 1,5 tommer
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Model 11SC-1 Pen-Ray™ UV lampe |
| Emballagemængde | 1 stk. |
| Produkttype | Skjold C |