Få mere at vide
UVP Udskiftning af UV-rør
Artikelnummer. p-2819301
Bølgelængde:
254 nm
302 nm
365 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12862989
Brand: UVP 34000601
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med 8w UV-lamper.
  • Til brug med 8w UV-lamper
Tekniske data
Watt 8 W
Bølgelængde 365 nm
Til brug med (udstyr) Model TLW-20 transilluminator, model CL-1000 tværbinder, modeller 2UV og 3UV transilluminator og EL-serien UV-lampe
Længde (engelsk) 11,33 tommer
Længde (metrisk) 28.7 cm
Produkttype Udskiftning af UV-rør