Få mere at vide
UVP Udskiftning af UV-rør
Artikelnummer. 12862989
Skift visning
Bølgelængde:
254 nm
302 nm
365 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bølgelængde unitSize
12862989 365 nm Hver
12822989 254 nm Hver
11798231 302 nm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12862989 Leverandør UVP Leverandørnr. 34000601
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med 8w UV-lamper.
  • Til brug med 8w UV-lamper
Tekniske data
Watt 8 W
Bølgelængde 365 nm
Til brug med (udstyr) Model TLW-20 transilluminator, model CL-1000 tværbinder, modeller 2UV og 3UV transilluminator og EL-serien UV-lampe
Længde (engelsk) 11,33 tommer
Længde (metrisk) 28.7 cm
Produkttype Udskiftning af UV-rør