Få mere at vide
UVP Udskiftning af UV-rør
Artikelnummer. 12822989
Skift visning
Bølgelængde:
254 nm
302 nm
365 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bølgelængde Pakningsstørrelse
12822989 254 nm Hver
12862989 365 nm Hver
11798231 302 nm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 12822989 Leverandør UVP Leverandørnr. 34000701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.59 DKK
    282.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 90.15 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Til brug med 8w UV-lamper.
  • Til brug med 8w UV-lamper
Tekniske data
Watt 8 W
Bølgelængde 254 nm
Til brug med (udstyr) CL-1000 tværbinder, DE-50 eprom viskelæder, modeller 2UV og 3UV transilluminator og EL-serien UV-lampe
Længde (engelsk) 11,33 tommer
Længde (metrisk) 28.7 cm
Produkttype Udskiftning af UV-rør