Få mere at vide
UVP Udskiftning af UV-lysrør
Bølgelængde:
302 nm
365 nm
Watt:
6 W
15 W
20 W
40 W
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Watt | 20 W |
| Bølgelængde | 365 nm |
| Til brug med (udstyr) | Model XX-20BLB UV bænklampe |
| Længde (engelsk) | 23 tommer |
| Længde (metrisk) | 584.2 mm |
| Emballagemængde | 1 stk. |
| Produkttype | Udskiftning af UV-lysrør |