Få mere at vide
UVP Udskiftning af UV-lysrør
Artikelnummer. 12883918
Bølgelængde:
302 nm
365 nm
Watt:
6 W
15 W
20 W
40 W
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12883918
Brand: UVP 34000902
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskiftnings UV-lysrør til 4, 6, 15, 20 og 40 watt ultraviolette lamper og transilluminatorer
Tekniske data
Watt 15 W
Bølgelængde 365 nm
Til brug med (udstyr) Model XX-15L UV bænklampe, ChromaDoc-It™ billeddannelsessystem og Chromato-Vue™ C-70G, C-71, C-75 store UV-visningsskabe
Emballagemængde 1 stk.