Få mere at vide
UVP Udskiftning af UV-lysrør
Artikelnummer. 12842989
Bølgelængde:
302 nm
365 nm
Watt:
6 W
15 W
20 W
40 W
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12842989
Brand: UVP 34004401
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskiftnings UV-lysrør til 4, 6, 15, 20 og 40 watt ultraviolette lamper og transilluminatorer
Tekniske data
Watt 6 W
Bølgelængde 302 nm
Til brug med (udstyr) EL-serien UV lampe, 3UV™ lampe, håndholdt UV-lampe, mellemstørrelse UV-visningsskabe, bordplade UV-transilluminatorer
Længde (engelsk) 8,3''
Længde (metrisk) 210.8 mm
Emballagemængde 1 stk.