Få mere at vide
UVP Udskiftning af UV-lysrør
Bølgelængde:
302 nm
365 nm
Watt:
6 W
15 W
20 W
40 W
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Watt | 40 W |
| Bølgelængde | 365 nm |
| Til brug med (udstyr) | Model XX-40 UV bænklampe |
| Emballagemængde | 1 stk. |