Få mere at vide
UVP Bærbare UV-lampe erstatningsrør
Artikelnummer. 11747993
Bølgelængde:
365 nm
365/284 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11747993
Brand: UVP 34001501
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giv en række anvendelser, herunder laboratorie-, forsknings- eller kriminologiapplikationer. UVP™ Bærbare UV-lampeudskiftningsrør er til brug med Model ML-49 Bærbar UV-lampe med håndtag.
Lamperne er lette for nem håndtering
  • Holdbart plastikhus
  • Seks watt
  • Modeller fås med kortbølge, langbølget UV eller en kombination kortbølge/langbølge
  • Kombinationskortbølge/langbølgeversion leveres med en snap-on bølgelængdevælger til at skifte mellem bølgelængder
Tekniske data
Lyskilde UV-A
Watt 6 W
Bølgelængde 365/284 nm
Til brug med (udstyr) Rør multibånd kortbølge / langbølge tilbehør til håndholdte UV lamper 6W
Emballagemængde 1 stk.
Produkttype UV lampe