Få mere at vide
UVP MRL-58 Multiple Ray lamperør
Bølgelængde:
365 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- UV rør
- 8w pære
- 365nm
Applikationer:
Gelelektroforese, Nukleinsyrevisualisering, DNA-analyse, Biokemisk testning
Tekniske data
Tekniske data
| Watt | 8 W |
| Bølgelængde | 365 nm |
| Til brug med (udstyr) | MRL-58 flerstrålelampe og Visi-Blue™ transilluminator |
| Længde (engelsk) | 11,33 tommer |
| Længde (metrisk) | 287.7 mm |
| Emballagemængde | 1 stk. |