Få mere at vide
UVP Mini UV lamper
Artikelnummer. 10015274
Bølgelængde:
365 nm
365/254 nm
Lyskilde:
UV-A
UV-A, UV-C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10015274
Brand: UVP 95012505
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
Kræver fire størrelse AA- batterier (medfølger ikke).
Batteridrevet og brugt som bærbar lampe til industri-, laboratorie-, lapidær- og feltinspektioner.
  • Batteridrevne 4 watt lamper med letvægts design i lommestørrelse
  • Har slagfast plastikhus med påsat nylonstrop
  • Vælg mellem modeller med 254nm eller 365nm UV eller en kombination af begge
  • Anvendelser omfatter fluorescens og inspektion til brug i marken
†Relativ intensitet på 3 tommer. (7,6 cm).
Tekniske data
Lyskilde UV-A
Watt 4 W
Bølgelængde 365 nm
Etui materiale Plast
Dybde (engelsk) 2,2''
Dybde (metrisk) 56 mm
Dimensioner (L x B) 6,25 x 1 tommer. (159 x 25 mm)
Til brug med (applikation) Fluorescens og inspektion til feltbrug, industrielle inspektioner, laboratorier og lapidary
Længde (engelsk) 6,25 tommer.
Længde (metrisk) 159 mm
Emballagemængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25 mm
Produkttype Håndholdt Mini UV-lampe