Få mere at vide
UVP Mini UV lamper
Beskrivelse
Kræver
Kræver fire størrelse AA- batterier (medfølger ikke).
- Batteridrevne 4 watt lamper med letvægts design i lommestørrelse
- Har slagfast plastikhus med påsat nylonstrop
- Vælg mellem modeller med 254nm eller 365nm UV eller en kombination af begge
- Anvendelser omfatter fluorescens og inspektion til brug i marken
†Relativ intensitet på 3 tommer. (7,6 cm).
Tekniske data
Tekniske data
| Lyskilde | UV-A, UV-C |
| Watt | 4 W |
| Bølgelængde | 365/254 nm |
| Etui materiale | Plast |
| Dybde (engelsk) | 2,2'' |
| Dybde (metrisk) | 56 mm |
| Dimensioner (L x B) | 6,25 x 1 tommer. (159 x 25 mm) |
| Til brug med (applikation) | Fluorescens og inspektion til feltbrug, industrielle inspektioner, laboratorier og lapidary |
| Længde (engelsk) | 6,25 tommer. |
| Længde (metrisk) | 159 mm |
| Vis mere |