Få mere at vide
UVP Mini Chromato-Vue™ Udsigtsskabe
Artikelnummer. 12893828
Produkttype:
Bærbart udsigtsskab
Mini visningsskab
Til brug med (udstyr):
4W EL lamper
Genopladelige lamper
Kompakte/håndholdte lamper
Model-:
C-10
C-10E4
C-10P
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12893828
Brand: UVP 95007208
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver et kompakt mørkerumsmiljø til visning af materialer. UVP™ Mini Chromato-Vue™ Visningsskabe inkluderer et kontrastkontrolfilter, der absorberer UV-energi for at beskytte øjnene.
  • Hvert skab er designet til at blive brugt med specifikke UVP lampemodeller, som sidder tæt på toppen af skabet
  • Mini visningsskabe er konstrueret med en metalbund og plastik top
  • Skabets bundpanel er aftageligt
  • Et kontrastkontrolfilter absorberer UV-energi for at beskytte øjnene
  • Blødt gummiudsigtsport giver et behageligt visningsområde med tilstrækkelig plads til briller
  • Letvægtsadgangsgardin (kat.nr. UVP72-0001-01) blokerer eksternt lys fra skabets indre
C-10P: Plads til genopladelige
lamper C-10: Til brug med kompakte og håndholdte UV-lamper
C-10E4: Designet til brug med 4-watt EL-seriens lamper
C-10E6: Designet til brug med 6-watt EL-seriens lamper
C-15G: Kombinerer C-10 kabinettet med UVGL-58 multi-band kortbølge/langbølge håndholdt lampe for at give et selvstændigt belysningssystem
Applikationer:
Mineralogi, Lab-fluorescens, Sterilisering, Feltundersøgelse
Tekniske data
Dybde (metrisk) 229mm
Til brug med (udstyr) 4W EL lamper
Højde (metrisk) 305mm
Bredde (metrisk) 267mm
Model- C-10E4
Til brug med (applikation) for at se materialer
Produkttype Mini visningsskab