Få mere at vide
UVP Lampeholdere
Artikelnummer. p-2621974
Model-:
J-124
J-129
J-138
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12611732
Brand: UVP 18006301
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tillader nem og komfortabel håndfri betjening af UV-lamper
  • Hus: Varierer fra metalhus med ridsefast pulverlak til plasthus
  • Tillader håndfri betjening af lampen
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 13 x 3 x 10,74 tommer. (330 x 76 x 273 mm)
Til brug med (udstyr) UV-lampe i EL-serien
Højde (engelsk) 10,74 tommer.
Højde (metrisk) 273 mm
Længde (engelsk) 13 tommer
Længde (metrisk) 330 mm
Model- J-138
Emballagemængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 76 mm
Produkttype Lampeholder