Få mere at vide
UVP Lampeholdere
Beskrivelse
Tillader nem og komfortabel håndfri betjening af UV-lamper
- Hus: Varierer fra metalhus med ridsefast pulverlak til plasthus
- Tillader håndfri betjening af lampen
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B x H) | 13 x 3 x 10,74 tommer. (330 x 76 x 273 mm) |
| Til brug med (udstyr) | UV-lampe i EL-serien |
| Højde (engelsk) | 10,74 tommer. |
| Højde (metrisk) | 273 mm |
| Længde (engelsk) | 13 tommer |
| Længde (metrisk) | 330 mm |
| Model- | J-138 |
| Emballagemængde | 1 stk. |
| Bredde (engelsk) | 3 tommer |
| Bredde (metrisk) | 76 mm |
| Vis mere |