Få mere at vide
UVP Lampeholdere
Beskrivelse
Tillader nem og komfortabel håndfri betjening af UV-lamper
- Hus: Varierer fra metalhus med ridsefast pulverlak til plasthus
- Tillader håndfri betjening af lampen
Tekniske data
Tekniske data
| Dybde (engelsk) | 4,8 tommer |
| Dybde (metrisk) | 124 mm |
| Til brug med (udstyr) | UV-lampe i EL-serien |
| Højde (engelsk) | 9,75 tommer. |
| Højde (metrisk) | 247 mm |
| Model- | J-124 |
| Emballagemængde | 1 stk. |
| Bredde (engelsk) | 7,5 tommer |
| Bredde (metrisk) | 190 mm |
| Produkttype | Lampeholder |