Få mere at vide
UVP Højtydende Mineralight™ Displaylamper: Udskiftningsrør
Produkttype:
Erstatning Midwave Tube
Erstatningskortbølgerør
Erstatningslangbølgerør
Bølgelængde:
254 nm
302 nm
365 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 25-watt UV-rør til skarp belysning
- Fås med 254nm, 302nm eller 365nm UV
- Brug beslagene, der følger med lampen til at fastgøre lampen til loftet eller anden struktur til overhead UV-belysning
- Dimensioner: 18,5 L x 4,75 W x 5 in.H
Fluorescens, Sterilisering, Inspektion
Tekniske data
Tekniske data
| Watt | 25 W |
| Bølgelængde | 302 nm |
| Til brug med (applikation) | Fluorescens, sterilisering, inspektion |
| Til brug med (udstyr) | Model UVM-225D |
| Længde (engelsk) | 17,12 tommer. |
| Længde (metrisk) | 434.84 mm |
| Emballagemængde | 1 stk. |
| Produkttype | Erstatning Midwave Tube |