Få mere at vide
UVP Gelværktøj: Gelbakker
Beskrivelse
- Fremstillet af UV-transmitterende Plexiglas
- Beskyt transilluminatorens filteroverflade mod ridser
- Sidepaneler, vinklet i 45° bøj, stræk opad fra bakkeoverfladen for nem håndtering
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Transilluminator og Gel Imaging System |
| Type | Gelbakke |
| Inkluderer | 45° Sidepanel |
| Materiale | Plexiglas™ |
| Dimensioner (L x B) | 10,5 x 16,5 tommer. (26,67 x 41,91 cm) |
| Længde (engelsk) | 10,5 tommer |
| Længde (metrisk) | 26,67 cm |
| Bredde (engelsk) | 16,5 tommer |
| Bredde (metrisk) | 41,91 cm |