Få mere at vide
UVP Gelværktøj: Gel Scooper
Beskrivelse
- Fremstillet i kraftig akryl med skrå kant
- Designet til nem overførsel af geler fra elektroforeseudstyr til visningsudstyr
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Transilluminator |
| Type | Elektroforese Gel Scooper |
| Inkluderer | Affaset kant |
| Materiale | Akryl |
| Dimensioner (L x B) | 12 x 5 tommer. (30,5 x 12,7 cm) |
| Længde (engelsk) | 12 |
| Længde (metrisk) | 30.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 5 tommer |
| Bredde (metrisk) | 12.7 cm |