Få mere at vide
UVP Gelværktøj: Gellineal
Beskrivelse
- Indeholder centimetermarkeringer, der fluorescerer under 365nm og 302nm ultraviolette bølgelængder
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Transilluminator |
| Type | Elektroforese Fluorescerende Gel Lineal |
| Inkluderer | Centimeter markering |
| Længde (engelsk) | 9,84''. |
| Længde (metrisk) | 25 cm |