Få mere at vide
UVP Kompakte og håndholdte UV-lampeudskiftningsrør
Artikelnummer. 12862979
Skift visning
Bølgelængde:
254 nm
365 nm
Watt:
4 W
6 W
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bølgelængde Watt Pakningsstørrelse
12862979 365 nm 6 W Hver
12812979 254 nm 4 W Hver
11902041 254 nm 6 W Hver
11786832 365 nm 4 W Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12862979 Leverandør UVP Leverandørnr. 34003401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Til brug med 4w og 6w UV-lamper.
  • Til brug med 4w og 6w UV-lamper
Tekniske data
Lyskilde UV-A
Spænding 230 V
Watt 6 W
Bølgelængde 365 nm
Diameter (engelsk) 0,62 tommer.
Diameter (metrisk) 15.8 mm
Til brug med (udstyr) EL-serien UV lampe, 3UV™ lampe, UVSL-26P genopladelig UV-lampe, håndholdt UV-lampe og mellemstore UV-visningsskabe
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 228.6 mm
Emballagemængde 1 stk.
Produkttype UV lampe rør