Få mere at vide
UVP Kompakte og håndholdte UV-lampeudskiftningsrør
Artikelnummer. 12812979
Skift visning
Bølgelængde:
254 nm
365 nm
Watt:
4 W
6 W
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bølgelængde Watt unitSize
12812979 254 nm 4 W Hver
11902041 254 nm 6 W Hver
11786832 365 nm 4 W Hver
12862979 365 nm 6 W Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 12812979 Leverandør UVP Leverandørnr. 34000301
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Til brug med 4w og 6w UV-lamper.
  • Til brug med 4w og 6w UV-lamper
Tekniske data
Lyskilde UV-C
Spænding 115 V
Watt 4 W
Bølgelængde 254 nm
Til brug med (udstyr) EL-serien UV lampe, 3UV™ lampe, UVG-4 mini UV-lampe, UVG-11, UVGL-25 kompakt UV-lampe, DE-1 og DE-4 Memorase™ EPROM viskelædere og mellemstore UV visningsskabe
Længde (engelsk) 5,31 tommer
Længde (metrisk) 134.8 mm
Emballagemængde 1 stk.
Produkttype UV lampe rør