Få mere at vide
UVP Kompakte og håndholdte UV-lampeudskiftningsrør
Artikelnummer. 11902041
Skift visning
Bølgelængde:
254 nm
365 nm
Watt:
4 W
6 W
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bølgelængde Watt Pakningsstørrelse
11902041 254 nm 6 W Hver
12812979 254 nm 4 W Hver
11786832 365 nm 4 W Hver
12862979 365 nm 6 W Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11902041 Leverandør UVP Leverandørnr. 34001301
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Til brug med 4w og 6w UV-lamper.
  • Til brug med 4w og 6w UV-lamper
Specifica
Lyskilde UV-C
Spænding 115 V
Watt 6 W
Bølgelængde 254 nm
Til brug med (applikation) Til brug med kompakt 4-watt UV-lampe
Til brug med (udstyr) Kompakt 4-Watt UV-lampe
Produkttype UV lampe rør
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.