Få mere at vide
UVP Kompakte og håndholdte UV-lampeudskiftningsrør
Artikelnummer. 11786832
Bølgelængde:
254 nm
365 nm
Watt:
4 W
6 W
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11786832
Brand: UVP 34000501
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med 4w og 6w UV-lamper.
  • Til brug med 4w og 6w UV-lamper
Tekniske data
Lyskilde UV-A
Spænding 230 V
Watt 4 W
Bølgelængde 365 nm
Diameter (engelsk) 0,62 tommer.
Diameter (metrisk) 15.8 mm
Til brug med (udstyr) EL-serien UV lampe, 3UV™ lampe, UVGL-25, UVL-21, UVL-23R, UVL-23RW kompakt UV-lampe og mellemstore UV-visningsskabe
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 134.8 mm
Emballagemængde 1 stk.
Produkttype UV lampe rør