Få mere at vide
UVP Klare UV-blokerende dæksler
Artikelnummer. p-2621985
Til brug med (udstyr):
3uv™ transilluminatorer
Bordtransilluminatorer
Standardformat uv transilluminatorer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12317553
Brand: UVP 19011201
Kun null tilbage
Tekniske data
Til brug med (applikation) Gelelektroforese
Farve Klar
Til brug med (udstyr) Standardformat uv transilluminatorer
Inkluderer Uv-blokerende dæksel
Mængde hver
Størrelse 18 x 13 tommer.
Produkttype UV-blokerende dæksel