Få mere at vide
UVP Klare UV-blokerende dæksler
Artikelnummer. 12823908
Skift visning
Til brug med (udstyr):
3uv™ transilluminatorer
Bordtransilluminatorer
Standardformat uv transilluminatorer
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
12823908 Bordtransilluminatorer Hver
12317553 Standardformat uv transilluminatorer Hver
11852172 3uv™ transilluminatorer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12823908 Leverandør UVP Leverandørnr. 19012001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Til brug med (applikation) Gelelektroforese
Produkttype UV-blokerende dæksel
Mængde hver
Farve Klar
Til brug med (udstyr) Bordtransilluminatorer
Inkluderer Uv-blokerende dæksel
Størrelse 9 x 13 tommer.