Få mere at vide
UVP Benchtop UV-transilluminatorer: 3UV
Artikelnummer. 16515180
Skift visning
Filtreringsområde (metrisk):
20 x 20 cm
Artikelnummer. Filtreringsområde (metrisk)
16515180 20 x 20 cm
1 options
Transilluminatorer er kraftige kilder til ultraviolet stråling, som kan forårsage alvorlig skade på ubeskyttede øjne og hud. Læs den ultraviolette advarselsinformation, før du betjener nogen transilluminatorer.
Produkter i denne gruppe kan have andre spændinger end standard US 110/115V. Gennemgå og bekræft dit valg, før du gennemfører din ordre. Nogle af disse produkter returneres muligvis ikke.
Artikelnummer. 16515180 Leverandør UVP Leverandørnr. 95041701
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Transilluminatorer er kraftige kilder til ultraviolet stråling, som kan forårsage alvorlig skade på ubeskyttede øjne og hud. Læs den ultraviolette advarselsinformation, før du betjener nogen transilluminatorer.
Produkter i denne gruppe kan have andre spændinger end standard US 110/115V. Gennemgå og bekræft dit valg, før du gennemfører din ordre. Nogle af disse produkter returneres muligvis ikke.
Indeholder
UVG 5000 hour long-life filter and hinged UV blocking cover with adjustable height
Nyt design indeholder opgraderede komponenter for øget effektivitet, ydeevne og funktionalitet
Kompakt model på otte watt med tre UV-bølgelængder og valg af filterstørrelser. Letvægts, bærbar.
  • Høj UV-output og intensitet uden lysflimmer
  • Universal strømforsyning med hurtig lampestart
  • Reduceret elforbrug
  • Forbedret gelvisualisering og geldokumentation
Ordreinfo
Dimensioner (inklusive dæksel): 5H x 14W x 11,25 tommer. D (12,7 x 35,6 x 28,6 cm) (3UV modeller har yderligere 0,4 tommer i højden)
Certificeringer
100-115V modeller er CSA godkendt.
230V modeller er tilgængelige.
Tekniske data
Bredde (metrisk) 35.6 cm
Højde (metrisk) 13.7 cm
Certificeringer/compliance CSA
Dybde (engelsk) 11''
Dybde (metrisk) 27.9 cm
Højde (engelsk) 5,4 tommer
Produkttype Bordplade UV-transilluminator
Bredde (engelsk) 14 tommer
Til brug med (applikation) Gelelektroforese, DNA-fluorescens, proteinfluorescens
Filtreringsområde (engelsk) 7,87 x 7,87 tommer.
Inkluderer UVG 5000 timers langtidsholdbart filter, hængslet UV-blokerende dæksel
Antal steder 4.0
Watt 8 w
Filtreringsområde (metrisk) 20 x 20 cm
Elektriske krav 100/115 V 60 Hz
Spænding 100/115 V
Frekvens 60 Hz
Bølgelængde 254/302/365 nm
Belysningstype UV